Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™ Disposable Tubing Cartridges
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Le cartucce per tubi monouso Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™ eliminano la necessità di assistenza o calibrazione. Queste cartucce consentono di erogare quasi tutto, da materiali cellulari sensibili a fluidi con vapori ad alta pressione. Sono presterilizzate e possono essere sostituite facilmente e rapidamente.
- Tubo monouso, irradiato, precalibrato
- Ugello con foro standard: per volumi superiori a 20 μl e per il riempimento di piastre da 6 a 96 pozzetti
- Ugello con foro piccolo: per applicazioni con volumi inferiori (da 1,0 μl e superiori)
- Acciaio inossidabile, rivestimento in PTFE: per l'uso con fluidi viscosi, erogazione da 6 a 384 pozzetti e piastre basse
Comprende:
5 cartucce per confezione
Compatibile con:
unità base WellMate
Specifica
Specifica
| Product Type | Disposable Tubing Cartridge |
| Descrizione | Cartucce per tubi; calibro standard |
| Materiale | PTFE |
| Volume (sistema metrico) | >20 μL |
| Quantità | 5/confezione |