Learn More
Mavatrep, MedChemExpress
Codice prodotto. 16437218
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16437218 10 mg 10mg
16433237 50 mg -
16427196 100 mg 100mg
16409747 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16437218 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16935
MedChemExpress Mavatrep is an orally bioavailable TRPV1 antagonist (Ki=6.5 nM), exhibits minimal effect on the enzymatic activity (IC50 > 25 μM) of CYP isoforms 3A4, 1A2, and 2D6.
Mavatrep is an orally bioavailable TRPV1 antagonist (Ki=6.5 nM), exhibits minimal effect on the enzymatic activity (IC50 > 25 μM) of CYP isoforms 3A4, 1A2, and 2D6.
Specifica
Materiale o nome chimico Mavatrep
Forma fisica Solid
CAS 956274-94-5
Colore Off-White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H21F3N2O
Sinonimo JNJ-39439335
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (39.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC(C)(C)C1=CC=CC=C1C2=CC=C3N=C(/C=C/C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)NC3=C2
Molecular Weight (g/mol) 422.44
Peso formulazione 422.44
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only