Descrizione
- Capacità elevata e facilità di ricarica per una manutenzione ridotta
- Montaggio del dispenser a parete per una migliore organizzazione degli spazi di lavoro più stretti
Specifica
Specifica
| Product Type | Centerfeed Wiper Dispenser |
| Colore | Red, Smoke |
| Alternate Part Number | 7322540430332 |
| Dimensioni (L x P x A) | 32.8 x 30.2 x 44.7 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32.8 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 30.2 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 44.7 cm |
| Capacità | Wipes |
| Materiale | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| Vedi altri risultati |