Learn More
IKA™ Maxi MR 1 Digital
Codice prodotto. 16208631 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
150 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
16208631 150 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16208631 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025002978
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Magnetic stirrer without heating.
  • Powerful magnetic stirrer without heating function
  • Stirring quantity up to 150 L (H2O)
  • Flat, sturdy stainless steel casing
  • Non-locking motor
  • Infinitely variable speed
  • Digital LED speed display
  • Timer (0 to 56 min) or continuous operation
  • Integrated USB and RS 232 interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 0 to 600 rpm
Capacità 150 L
Dimensioni (L x P x A) 505 x 110 x 585 mm
Area superficie piastra superiore (sistema metrico) 500 x 500 mm
Requisiti elettrici 50/60 Hz, 35 W
Colore Blue, Silver
Temporizzatore 0 to 56 min.
Peso (sistema metrico) 21.36 kg