Learn More
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips
Codice prodotto. 17650627 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 - 5000 μl
250 to 2500 μL
5000 μl
Da 1 a 5 ml
Da 500 a 2500 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17650627 Da 1 a 5 ml pezzi 250
11917754 1000 - 5000 μl pezzi 250
11937754 Da 1 a 5 ml pezzi 250
11997744 Da 500 a 2500 μl pezzi 500
11648138 5000 μl pezzi 250
11987744 250 to 2500 μL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17650627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.50€
    82.46€ / pezzi 250
    Risparmia 15.04€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con pipette per grandi volumi
  • Per l'uso durante il trasferimento di grandi volumi di campione
  • L'avanzata tecnologia di stampaggio garantisce puntali dritti
  • Opzione alternativa alle pipette sierologiche
  • Non sterile; con certificato di un laboratorio indipendente attestante che il prodotto è esente da DNAsi, RNAsi, DNA e pirogeni
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 1 a 5 ml
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema metrico) 12.9 cm
Formato BUlk
Stile punta Universale, Macro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand Elite, Fisherbrand II, Thermo Scientific
Materiale Polipropilene