Learn More
Amarell™ Maxitermometro
Codice prodotto. 10212171
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di immersione:
Total or Partial
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di immersione Dimensione della confezione
10212171 Total or Partial Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10212171 Fornitore Amarell™ N. del fornitore G13800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.63€
    4.17€ / pezzi 1
    Risparmia 6.46€
    60% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Use with maximum thermometers for swinging applications. The permanent magnet can be used with total or partial immersions.
  • With index and magnet
  • Use with total and partial immersion
Specifica
Tipo di immersione Total or Partial
Include Index and magnet