Learn More
Thermo Scientific™ Cappe di sicurezza biologica Maxisafe 2030i conformi agli standard EN12469 e DIN12980
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Maxisafe 2030i incorpora le tecnologie SmartFlow Plus, DAVe Plus e Smart UV per la massima protezione e un'interfaccia utente grafica per una maggiore facilità d'uso. Ogni unità è dotata di funzionalità WiFi integrata ed è pronta per il collegamento. Il sistema prefiltrante include una nuova soluzione di tenuta migliore e facile da utilizzare.
- Interfaccia GUI con touchscreen
- Illuminazione interna a LED
- Dati in uscita pronti per il cloud
- Braccioli ergonomici (opzionali)
- Accesso versatile SmartPort
- Compensazione automatica SmartFlow Plus
- Interni in acciaio inox 316
Specifica
Specifica
| Descrizione | Maxisafe 2030i, 1.8 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV-C a raggi incrociati sulle pareti laterali. |
| Certificazione/Conformità | EN 12469 e DIN12980, DIN 12980 |
| Materiale camera | Acciaio inox 316 |
| Product Type | Biosafety Cabinet |
| Modello | Maxisafe 2030i |
| Prese | 4 sulla parete posteriore |
| Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) | 200 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 74.8 in. |
| Display | GUI da 7 in. |
| Efficienza filtro | 0.99995 |
| Vedi altri risultati |