Learn More
Thermo Scientific™ Cappe di sicurezza biologica Maxisafe 2030i conformi agli standard EN12469 e DIN12980
Codice prodotto. 16359923 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico) parte esterna:
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Descrizione:
Maxisafe 2030i, 1.2 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV-C a raggi incrociati sulle pareti laterali.
Maxisafe 2030i, 1.5 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni.
Maxisafe 2030i, 1.8 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV-C a raggi incrociati sulle pareti laterali.
Maxisafe 2030i, 1.8 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) parte esterna Descrizione Dimensione della confezione
16359923 1600 mm Maxisafe 2030i, 1.5 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. Pezzo
16357821 1900 mm Maxisafe 2030i, 1.8 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. Pezzo
16319933 1300 mm Maxisafe 2030i, 1.2 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV-C a raggi incrociati sulle pareti laterali. Pezzo
16339933 1900 mm Maxisafe 2030i, 1.8 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV-C a raggi incrociati sulle pareti laterali. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16359923 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51032713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32590.00€
    31262.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1328.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-04-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Per composti CMR (cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione). Funzioni di sicurezza autonome aggiuntive per garantire la massima protezione e un'interfaccia utente grafica per facilità d'uso.
Maxisafe 2030i incorpora le tecnologie SmartFlow Plus, DAVe Plus e Smart UV per la massima protezione e un'interfaccia utente grafica per una maggiore facilità d'uso. Ogni unità è dotata di funzionalità WiFi integrata ed è pronta per il collegamento. Il sistema prefiltrante include una nuova soluzione di tenuta migliore e facile da utilizzare.
  • Interfaccia GUI con touchscreen
  • Illuminazione interna a LED
  • Dati in uscita pronti per il cloud
  • Braccioli ergonomici (opzionali)
  • Accesso versatile SmartPort
  • Compensazione automatica SmartFlow Plus
  • Interni in acciaio inox 316
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Maxisafe 2030i, 1.5 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni.
Certificazione/Conformità EN 12469 e DIN12980, DIN 12980
Materiale camera Acciaio inox 316
Product Type Biosafety Cabinet
Modello Maxisafe 2030i
Prese 4 sulla parete posteriore
Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 62.9 in.
Display GUI da 7 in.
Efficienza filtro 0.99995
Tipo di filtro H14 HEPA
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1600 mm
Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) 80 W/h
Lighting LED
Porte 2 per ogni lato più porte Smart
Apertura del telaio scorrevole (sistema imperiale) 7.8 in.
Dimensioni esterne (L x P x A) 870 x 1600 x 1536 mm
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) esterno 870 mm
Peso netto (sistema metrico) 280 kg
Peso di spedizione (sistema metrico) 310 kg
Tensione 230 V
Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) 390 W/h