Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 2000 and 3000 Benchtop Orbital Shakers
Questi agitatori orbitali da banco si possono utilizzare in applicazioni quali l'agitazione generica, le colture cellulari, gli studi di solubilità, le procedure di estrazione e le analisi diagnostiche.
Descrizione
Descrizione
Possibilità di eseguire applicazioni di miscelazione generica, colture cellulari, studi di solubilità, procedure di estrazione e test diagnostici con i resistenti agitatori orbitali da banco open air a piattaforma Thermo Scientific™ MaxQ™ 2000 e 3000. Gli agitatori sono affidabili nei sistemi operativi analogici o digitali con la possibilità di scegliere tra tre formati di piattaforma, che uniscono semplicità d'uso con durata e precisione.
Caratteristiche
  • Le dimensioni della piattaforma consentono carichi fino a 15,8 kg (35 libbre) sul 2000 e 22,6 kg (50 libbre) sul 3000
  • Funzionamento a intervalli di temperatura da 0° a 40°C (104°F) con umidità senza condensa dal 20 all'80%
  • Possibilità di utilizzo in una vasta gamma di incubatori, ambienti riscaldati, camere climatiche e refrigeratori
  • I modelli digitali sono dotati di motore CC brushless a stato solido esente da manutenzione
Modelli analogici
  • Velocità variabile da 40 a 400 giri/min, controllata mediante una manopola e monitorata con precisione da un tachimetro tradizionale
  • Esecuzione di studi temporizzati con funzionamento temporizzato da 1 a 60 minuti o possibilità di funzionamento in modalità continua dell'agitatore
Modelli digitali
  • Controllo variabile della velocità da 15 a 500 giri/min.
  • Funzionamento continuo e temporizzato da 0.1 ore a 999 ore o da 0.1 min. a 999 min.
  • La visualizzazione simultanea di velocità e tempi di funzionamento su due distinti display a LED riduce al minimo la possibilità di errori
  • In caso di velocità ±10% rispetto a quella predefinita, onde evitare spostamenti dello strumento, l'agitatore si spegne e al contempo si attivano segnali di allarme visivi ed acustici
  • Possibilità di eseguire la calibrazione della velocità per mezzo di un tachimetro digitale palmare nei casi in cui siano necessarie delle verifiche e sia possibile standardizzare i protocolli
  • Sensore di sbilanciamento che arresta il movimento della piattaforma in caso di vibrazioni eccessive, con segnalazioni visive/acustiche fino al ripristino delle condizioni corrette
  • Funzione di avvio dolce che elimina i movimenti bruschi all'avvio e alla fine, evitando fuoriuscite di materiale dai contenitori o dalle beute
  • Memorizzazione dei parametri in caso di interruzione dell'alimentazione e riavvio automatico al ripristino dell'erogazione di corrente
  • L'interfaccia RS232 consente il monitoraggio remoto di velocità e tempo di funzionamento
Sistema operativo digitale2resistente alla CO2
  • Componenti elettronici e meccanici sottoposti ad un trattamento protettivo dalla CO2 al 10%2 e da condizioni di umidità al 95% senza condensa
  • Previene l'innesco di reazioni tra l'umidità o la CO2 e i componenti elettrici, che potrebbero generare acido fenico
Dimensioni della piattaforma
  • Piccola: 27.9 x 33, 45.7 x 45.7, o 45.7 x 60.9 cm (11 x 13, 18 x 18, 18 x 24″)
  • Grande: 76.2 x 45.7 o 91.4 x 60.9 cm (30 x 18 o 36 x 24″)
Dimensioni complessive in cm (pollici)
  • Modelli SHKA2000, SHKA2000-1CE, SHKE2000, SHKE2000CO2: 44.2 (17.4) x 34.3 (13.5) x 16.3(6.4)
  • Modelli SHKA3000, SHKE3000: 25.8 (65.5) x 29.4 (74.4) x 9.7 (24.6)
Peso di spedizione in kg (libbre)
  • Modelli SHKA2000, SHKA2000-1CE, SHKE2000, SHKE2000CO2: 21.3 (47)
  • Modelli SHKA3000, SHKE3000: 93.9 (207)
Informazioni ordine:
Per il sistema completo, ordinare le piattaforme e le clip (vendute separatamente).
Richiede:
  • Piattaforma universale (senza clip) oppure
  • Piattaforma dedicata (con clip pre-installate)
Consigliato per:
  • Colture cellulari
  • Sospensioni batteriche
  • Studi di solubilità
  • Colorazione e decolorazione
  • Procedure di estrazione
  • Procedure di lavaggio
  • Test diagnostici
  • Ibridizzazione
  • Miscelazione generica
Garanzia:2 anni per la manodopera, 5 anni per i componenti, 10 anni per i componenti del meccanismo di trasmissione
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.