Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 Incubated/Refrigerated Stackable Shakers
Codice prodotto. 10449933 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da 15 °C sotto la temperatura ambiente fino a 60 °C
Da temperatura ambiente +10 °C fino a 60 °C ±5 °C
Requisiti elettrici:
240 V 50 Hz
240 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Requisiti elettrici Dimensione della confezione
10449933 Da temperatura ambiente +10 °C fino a 60 °C ±5 °C 240 V 50/60 Hz Pezzo
11754948 Da temperatura ambiente +10 °C fino a 60 °C ±5 °C 240 V 50/60 Hz Pezzo
10795714 Da 15 °C sotto la temperatura ambiente fino a 60 °C 240 V 50 Hz Pezzo
10178348 Da 15 °C sotto la temperatura ambiente fino a 60 °C 240 V 50 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10449933 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SHKE60001CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14705.00€
    14200.00€ / pezzi 1
    Risparmia 505.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatori sovrapponibili che consentono di risparmiare spazio prezioso in laboratorio. Questi agitatori offrono maggiore versatilità grazie alla combinazione di agitazione orbitale e funzionalità di incubazione per usi generici.
Risparmio di spazio prezioso con gli agitatori impilabili Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 con incubazione e refrigerazione, che offrono stoccaggio dei campioni e agitazione orbitale con comandi digitali intuitivi e facili da utilizzare. Questi agitatori consentono di risparmiare spazio grazie alla possibilità di sovrapporre due unità da pavimento. Utilizzare il set di adattatori (disponibile separatamente) per sovrapporre due piattaforme 18 x 18 in. per raddoppiare la capacità di agitazione.
  • Le unità impilabili accettano fiasche fino a 6 l
  • Due ripiani regolabili per una maggiore capienza
  • È possibile scegliere tra due intervalli di temperatura per soddisfare un'ampia gamma di studi di biologia molecolare, espressioni proteiche o purificazioni dei plasmidi
  • Disponibile in versione con incubazione o refrigerazione
  • Monitoraggio e controllo accurati della temperatura della camera con una precisione di ±0.1°C a 37°C con controller di temperatura PID
  • Funzione di protezione termica con termostato indipendente per una maggiore sicurezza in caso di guasto del controller termico principale
  • Motore CC brushless a stato solido con controllo variabile della velocità da 15 a 500 giri/min
  • Funzionamento continuo e temporizzato da 0.1 ore a 999 ore o da 0.1 minuti a 999 minuti
  • Visualizzazione simultanea di velocità, tempi e temperatura su tre distinti display a LED per ridurre al minimo gli errori di determinazione delle condizioni di esercizio
  • Visualizzazione conteggio incrementale durante il funzionamento continuo e decrementale durante i cicli a tempo
  • Segnali visivi ed acustici avvisano l'utente di alterazioni della temperatura; il riscaldamento si disattiva se la temperatura si scosta di ±1°C dal punto di regolazione
  • In caso di velocità ±10% rispetto a quella predefinita, onde evitare spostamenti dello strumento l'agitatore si spegne e al contempo si attivano segnali di allarme visivi ed acustici
  • Funzione di avvio dolce che elimina i movimenti bruschi all'avvio e alla fine
  • Possibilità di eseguire la calibrazione della velocità per mezzo di un tachimetro digitale palmare nei casi in cui siano necessarie delle verifiche e sia possibile standardizzare i protocolli
  • L'interblocco automatico di sicurezza determina l'arresto della piattaforma all'apertura dello sportello
  • Arresto del movimento della piattaforma in caso di vibrazioni eccessive dovute a uno sbilanciamento del carico
  • Memorizzazione dei parametri in caso di interruzione dell'alimentazione e riavvio automatico al ripristino dell'erogazione di corrente
  • Interfaccia RS232 che consente il monitoraggio remoto di velocità, tempo e temperatura
  • Ampia finestra e illuminazione interna per una migliore visibilità dei campioni riducendo al minimo la necessità di apertura dello sportello
  • Apertura porta a destra o a sinistra, per una maggiore praticità di collocazione in laboratorio
  • Le piattaforme 18 × 18″ possono essere collocate su due livelli all'interno della camera per raddoppiare la capacità di agitazione
  • La camera in acciaio inossidabile resistente alla corrosione ospita un'ampia varietà di piattaforme universali e dedicate da 46 × 46 cm (18 × 18″)
  • Rivestimento esterno in acciaio laminato a freddo con verniciatura a polvere
  • Presa elettrica all'interno della camera per alimentare in tutta sicurezza agitatori di vario tipo
Dimensioni di ingombro
  • Dimensioni della piattaforma: 45.7 × 45.7 cm (18 × 18″)
  • Dimensioni di ingombro L × P × A: 83.9 × 69.6 × 102.9 cm (33 × 27 × 40.5″)
Informazioni ordine:
Per il sistema completo, ordinare le piattaforme e le clip (vendute separatamente)
Comprende:
  • Due ripiani ad altezza regolabile forati in acciaio inossidabile.
Richiede:
  • Piattaforma universale (senza clip) oppure
  • Piattaforma dedicata (con clip pre-installate)
Consigliato per:
  • Sospensioni batteriche
  • Ibridizzazione
  • Studi di solubilità
  • Test diagnostici
  • Procedure di estrazione
  • Procedure di lavaggio
  • Miscelazione generica
  • Espressione proteica
  • Colorazione e decolorazione
  • Purificazione dei plasmidi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 1.9 cm (0.75 pollici)
Capacità portata carico (sistema metrico) 15.9 kg
Intervallo di velocità Da 15 a 300 rpm ±1 (impilato); da 15 a 500 rpm ±1 (non impilato)
Requisiti elettrici 240 V 50/60 Hz
Tensione 240 V
Temperature Range (Metric) Da temperatura ambiente +10 °C fino a 60 °C ±5 °C
Wattage 1100 w
Amperaggio 4.5 A
Product Type Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 35 lb.
Certificazione/Conformità CE, cUL, UL
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 140°F
Risoluzione temperatura ±0.1°C
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Stainless Steel Platform
Altezza (sistema imperiale) 40.5 in.
Altezza (sistema metrico) 102.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 33 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 83.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) interno 27.5 in.
Larghezza (sistema metrico) interno 69.9 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 330 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 150 kg
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Small Stackable Incubated Orbital Shaker
Modello MaxQ 6000 Incubated Stackable Shaker
Tipo di motore Motore a triplo eccentrico
Intervallo temporizzatore Da 0.1 ore fino a 999 ore, da 0.1 min. fino a 999 min. o in continuo
Refrigerato No