Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori sovrapponibili MaxQ™ 8000 con incubazione/refrigerazione
Codice prodotto. 11704948 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
120 V, 60 Hz
240 V 50 Hz
240 V 50/60 Hz
Precisione termica:
&plumn;0.15 °C (in beuta)
&plumn;0.15 °C a 37 °C
±0.15°C at 37°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Precisione termica Dimensione della confezione
11704948 120 V, 60 Hz ±0.15°C at 37°C Pezzo
11502944 240 V 50/60 Hz &plumn;0.15 °C a 37 °C Pezzo
11512944 240 V 50 Hz &plumn;0.15 °C (in beuta) Pezzo
11800780 240 V 50 Hz &plumn;0.15 °C (in beuta) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11704948 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SHKE80001CEPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22290.00€
    20400.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1890.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Gli agitatori sovrapponibili con funzionalità di incubazione consentono di risparmiare spazio prezioso in laboratorio. Sono progettati in modo da consentire la sovrapposizione di due o tre unità sul pavimento senza sacrificare le prestazioni.
Gli agitatori sovrapponibili con funzionalità di incubazione Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 consentono di risparmiare spazio prezioso in laboratorio. Sono progettati in modo da consentire la sovrapposizione di due o tre unità sul pavimento senza sacrificare le prestazioni. Questi agitatori impilabili sono in grado di funzionare alla massima velocità, anche con tre unità sovrapposte, il filtro HEPA garantisce una maggiore purezza dell'aria in circolo all'interno e riduce la contaminazione incrociata, mentre la piattaforma estraibile consente un pratico accesso al 100% dei campioni. Kit di sovrapposizione fornito con ogni unità senza costi aggiuntivi.
Features:
  • Three times the capacity of a floor shaker in virtually the same footprint
  • Built for both sensitive eukaryotic culture applications - with contamination-reducing HEPA filtration, coved corner design, single-piece chamber and tight temperature uniformity - and for demanding prokaryotic culture applications
  • Rugged construction, wide speed range and no limits on 'hard shake' speed, even when stacked three-high
Microprocessor Control/Monitoring System:
  • Run and setpoints displayed simultaneously
  • Tracks total accumulated time on motor and drive systems
  • Audible/visual over- and undertemperature tracking alarms ensure product protection
  • Separate adjustable overtemperature safety alarm with independent probe provides additional backup on heated units
  • Audible/visual, high/low rpm tracking alarms alert to speed deviations
  • Alarms can be silenced temporarily and ring back as a reminder of unresolved alarm conditions
  • Remote alarm contacts for convenient monitoring from another location
  • Nonvolatile memory saves settings during a power outage and automatically restarts the unit after power is restored
  • RS-232 port is standard and permits computer interface and monitoring of time, temperature and speed
  • Controlled acceleration circuitry provides smooth start-up and stopping to eliminate splashing and wetting of flask closures
  • Functions can be calibrated easily through the keypad and sealed control panel
Control Panel:
  • Backlit two-line, 40-character LCD alphanumeric display of actual (run) and setpoint parameters and alarm condition
  • Icons/buttons allow easy programming of set parameters
  • Time: Counts upward, showing total operating hours and minutes for the run
  • Speed: Displays the actual platform speed (rpm) and speed set points
  • Temp C: Displays the actual temperature inside the chamber and temperature set points
Construction:
  • Electronic components and HEPA filter easily accessed from the front during regular maintenance or service
  • Flip-down handle/latch on quick-release base (included) prevents shaker from running if platform is not secured
  • Insulated, fold-down door with slide-out platform provides 100% sample access
  • Wide-view window and xenon light provide high visibility for harvesting
  • Top platform height is under 61 in. (154.9 cm) when units are stacked three high
  • Heavy-gauge cold-rolled steel exterior
  • Type 304 stainless-steel chamber with coved corners and built-in drain; holds 2L Erlenmeyer flasks, has xenon light with switch
  • Magnetic door gasket for tight seal
  • Stacking kit is included with each shaker at no additional cost
Mechanics
  • Heavy-duty, eccentric drive mechanism allows extended speed ranges from 25 to 400 rpm ±1 rpm with minimal vibration, even when shakers are stacked three high
  • Durable, dynamically balanced orbital shaker mechanism ensures optimum oxygenation and nutrient mixing, reduced cell clumping, and prevention of splashing and flask wetting
  • Triple counterbalanced mechanism provides optimum handling of full or unbalanced loads, regardless of flask placement
  • Cool-running, brushless, 1/3 hp DC motor ensures continuous maintenance-free operation
  • Forced laminar airflow through the HEPA filter provides excellent temperature uniformity, reduces risk of cross-contamination
Ordering Information:
Platform not included. Optional single and double shaker stands and freestanding chart recorder is available.
Includes:
Stacking kit with each shaker.
Requires:
Dedicated or universal slideout shaker platform 29.5 x 18 in. (74.9 x 45.7 cm), available separately.
Recommended for:
  • Bacterial suspensions
  • Hybridizations
  • Solubility studies
  • Diagnostic test
  • Extraction procedures
  • Washing procedures
  • General mixing
  • Protein expression
  • Staining and destaining
  • Plasmid purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 25 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 32 kg
Intervallo di velocità 25 to 400 rpm
Requisiti elettrici 120 V, 60 Hz
Tensione 120 V
Temperature Range (Metric) Ambient +10° to 60°C
Capacità 12 x 2 L Erlenmeyer Flasks
Product Type Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 71 lb.
Certificazione/Conformità CE, cUL, UL
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 140°F
Precisione termica ±0.15°C at 37°C
Risoluzione temperatura ±0.15°C
Frequenza 60 Hz
Materiale Heavy-gauge Cold-rolled Steel Chamber
Depth (English) Interior 23.8 in.
Depth (Metric) Interior 60.5 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 23.8 x 33.4 x 11.8 in. (60.5 x 84.6 x 30 cm)
Dimensioni (L x P x A) 33.3 x 46.5 x 25 in. (84.6 x 118.1 x 63.5 cm)
Altezza (sistema imperiale) 25 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 11.8 in.
Altezza (sistema metrico) 63.5 cm
Altezza (sistema metrico) interno 30 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 33.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 84.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 46.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 33.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 118.1 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 84.6 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 658 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 298.5 kg
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Large Stackable Incubated Orbital Shaker
Modello MaxQ 8000 Incubated Stackable Shaker
Display LED: Time, Speed, Temperature include run and setpoints
Tipo di motore DC brushless
N. di posizioni 12
Intervallo temporizzatore Continuous or timed from 1 min. up to 199 hr. and 59 min