Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers Universal Platforms
Codice prodotto. 11836763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agitatori impilabili MaxQ 8000 e Forma
MaxQ HP 416
MaxQ HP 416/420
MaxQ HP 430
MaxQ HP 430/435/436/480/481
Dimensioni (L x P):
18 x 18 in.
18 x 24 in.
18 x 29.5 in.
24 x 36 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensioni (L x P) unitSize
11836763 MaxQ HP 416/420 18 x 18 in. Pezzo
11801271 MaxQ HP 430/435/436/480/481 18 x 29.5 in. Pezzo
10115432 MaxQ HP 430 24 x 36 in. Pezzo
10024102 MaxQ HP 416 18 x 24 in. Pezzo
10594093 Agitatori impilabili MaxQ 8000 e Forma 18 x 29.5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11836763 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 238000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00€
    2270.00€ / pezzi 1
    Risparmia 85.00€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mix and match different size labware on a single platform with these orbital shakers universal platforms.
Mix and match different size labware on a single platform with flexible Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers Universal Platforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Universal Platform
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Dimensioni (L x P) 18 x 18 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Descrizione Universal Platform without Clamps
Da utilizzare con (apparecchiatura) MaxQ HP 416/420