Learn More
- Home
- Products
- Shakers
- Shaker Accessories
- Thermo Scientific™ Morsetti, tappetini e rack universali per agitatore MaxQ™
Thermo Scientific™ Morsetti, tappetini e rack universali per agitatore MaxQ™
Codice prodotto. 12354263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Adhesive Mat applicator
Clip
Clip per micropiastra/piastra Deepwell
Dual Height Adjustable Clamp
Flask Clamp
Media Bottle Clamp
Morsetto
Separatory Funnel Clamp
Single Height Adjustable Clamp
Vessel Clamp
Capacità:
1 L Erlenmeyer Flask
10 mL Erlenmeyer Flask
1000 mL Square Media Bottle
125 mL Erlenmeyer Flask
125 mL Square Media Bottle
2 L Erlenmeyer Flask
25 mL Erlenmeyer Flask
250 mL Erlenmeyer Flask
250 mL Square Media Bottle
2500 mL Low-form Culture Flask
2800 mL Fernbach Flask
300 mL Erlenmeyer Flask
4 L Erlenmeyer Flask
5 L Erlenmeyer Flask
50 mL Erlenmeyer Flask
500 mL Erlenmeyer Flask
500 mL Square Media Bottle
Flasks
Microplate/Deep-Well Plate
Separatory Funnel
Single Vessel
Vessel
Vessels
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Piattaforma per agitatore MaxQ™
Piattaforme di agitazione MaxQ
Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers
Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers
Dimensione della confezione:
Pezzo
25 product options available for selection
| Codice prodotto. | Product Type | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12354263 | Clip | Flasks | Piattaforme di agitazione MaxQ | Pezzo |
| 10484302 | Flask Clamp | 10 mL Erlenmeyer Flask | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 10153022 | Morsetto | 25 mL Erlenmeyer Flask | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 10549912 | Flask Clamp | 50 mL Erlenmeyer Flask | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 10001572 | Clip | 125 mL Erlenmeyer Flask | Piattaforme di agitazione MaxQ | Pezzo |
| 10326632 | Clip | 250 mL Erlenmeyer Flask | Piattaforme di agitazione MaxQ | Pezzo |
| 10685663 | Flask Clamp | 300 mL Erlenmeyer Flask | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 10494492 | Clip | 500 mL Erlenmeyer Flask | Piattaforme di agitazione MaxQ | Pezzo |
| 10404502 | Clip | 1 L Erlenmeyer Flask | Piattaforme di agitazione MaxQ | Pezzo |
| 10041592 | Clip | 2 L Erlenmeyer Flask | Piattaforme di agitazione MaxQ | Pezzo |
| 10414692 | Flask Clamp | 4 L Erlenmeyer Flask | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 10336632 | Flask Clamp | 5 L Erlenmeyer Flask | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 10579532 | Flask Clamp | 2500 mL Low-form Culture Flask | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 10579722 | Flask Clamp | 2800 mL Fernbach Flask | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 10396722 | Clip per micropiastra/piastra Deepwell | Microplate/Deep-Well Plate | Piattaforma per agitatore MaxQ™ | Pezzo |
| 17831895 | Vessel Clamp | Single Vessel | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 17881875 | Dual Height Adjustable Clamp | Vessel | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 17821895 | Dual Height Adjustable Clamp | Vessel | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 17871875 | Single Height Adjustable Clamp | Vessel | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 17841895 | Media Bottle Clamp | 125 mL Square Media Bottle | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 17891875 | Media Bottle Clamp | 250 mL Square Media Bottle | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 17861895 | Media Bottle Clamp | 500 mL Square Media Bottle | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 17811885 | Media Bottle Clamp | 1000 mL Square Media Bottle | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers | Pezzo |
| 17821905 | Separatory Funnel Clamp | Separatory Funnel | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
| 17841885 | Adhesive Mat applicator | Vessels | Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
12354263
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
30129
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I morsetti universali per agitatore MaxQ™ Thermo Scientific™, disponibili in numerosi formati, possono essere combinati e abbinati per soddisfare le esigenze individuali nelle applicazioni di laboratorio. Compatibili con le piattaforme di agitazione MaxQ.
Le fascette di fissaggio sono vendute singolarmente.
Specifica
Specifica
| Capacità | Flasks |
| Product Type | Clip |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Piattaforme di agitazione MaxQ |