Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Platforms
Codice prodotto. 10275852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Dual Stacked Universal Platform w/o Clamps
Platform w/o Clamps
Stacking Adapter
Universal Platform w/o Clamps
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MaxQ 2000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450
MaxQ 2000, 6000
MaxQ 3000
MaxQ 3000, 5000
MaxQ 7000
Quantità massima 30100 piattaforme (11 x 13 pollici) e quantità massima 30110
Dimensioni (L x P):
11 x 13 in.
13 x 11 in.
18 x 18 in.
18 x 30 in.
24 x 36 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10275852 Platform w/o Clamps MaxQ 7000 11 x 13 in. Pezzo
10369032 Platform w/o Clamps MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450 11 x 13 in. Pezzo
10798914 Universal Platform w/o Clamps MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 18 x 18 in. Pezzo
10061552 Universal Platform w/o Clamps MaxQ 3000, 5000 18 x 30 in. Pezzo
10071552 Universal Platform w/o Clamps MaxQ 3000 24 x 36 in. Pezzo
15599843 Dual Stacked Universal Platform w/o Clamps MaxQ 2000 11 x 13 in. Pezzo
12546299 Dual Stacked Universal Platform w/o Clamps MaxQ 2000, 6000 18 x 18 in. Pezzo
10689623 Stacking Adapter Quantità massima 30100 piattaforme (11 x 13 pollici) e quantità massima 30110 13 x 11 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10275852 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 30105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    231.19€ / pezzi 1
    Risparmia 62.81€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™.
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™. Grazie alla straordinaria innovazione, affidabilità e precisione, queste piattaforme costituiscono la scelta ottimale per i laboratori più attivi.
For use with MaxQ Shakers as indicated. Choose the platform that best suits your needs.
Ordering Information:
Purchase clamps separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Platform w/o Clamps
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Dimensioni (L x P) 11 x 13 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 28 cm
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 13 in.
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 33 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) MaxQ 7000