Learn More
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock
Codice prodotto. 11311984 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Ambra
Assortiti
Blu
Green
Red
Spectrum
Trasparente
Violet
Yellow
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
250 provette Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola
500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs.
500 provette/confezione, 10 confezioni/contenitore
500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 250
pezzi 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità Imballaggio Dimensione della confezione
11311984 Trasparente Non sterile 250 provette Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione pezzi 250
11326144 Trasparente Sterile 250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 250
11371904 Blu Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/contenitore pezzi 500
11361904 Assortiti Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
11351904 Trasparente Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/contenitore pezzi 500
11381904 Green Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
11301914 Red Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
11311914 Violet Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
12538027 Spectrum Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
11321914 Ambra Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
11331914 Yellow Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
12083959 Yellow Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11311984 Fornitore Axygen™ N. del fornitore MCT150LC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.20€
    19.90€ / pezzi 250
    Risparmia 2.30€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Garantisce una tenuta efficace durante la centrifugazione. Le microprovette con tappo a scatto Axygen™ MaxyClear da 1.5 ml sono caratterizzate da un'eccellente visibilità e da un foro per accedere al campione mediante una siringa. Disponibili in una grande varietà di colori. Disponibili in versione sterile o Maxymum Recovery™.
  • Il polipropilene MaxyClear offre una visibilità eccellente ed è disponibile in diversi colori
  • Il tappo a scatto garantisce una tenuta efficace anche in caso di centrifugazione o bollitura
  • Il foro da 0.28 mm al centro del tappo consente un facile accesso al campione con l'ago della siringa
  • Superficie smerigliata sul tappo per l'etichettatura e pannelli laterali smerigliati per la scrittura
  • Resiste fino a 20,000 RCF
  • Resiste alla bollitura ed è interamente autoclavabile
  • Disponibilità di numerose opzioni per soddisfare i requisiti delle applicazioni più disparate:
    • L'opzione Maxymum Recovery™ offre una precisione eccellente ed evita lo spreco di campioni preziosi
    • Sono disponibili provette trasparenti e sterili per applicazioni con esigenze di sterilità
    • Disponibilità di numerosi colori o in confezione assortita per la codifica a colori
Certifications
Certificazione di sicurezza per RNasi, DNasi ed endotossine per una assoluta integrità del campione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cap Style Tappo a pressione
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
Incrementi 0.25 ml
N. per confezione 250/Pk.
Imballaggio 250 provette Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
Sterilità Non sterile
Graduated Yes
Tipo di chiusura Snap Cap
RCF max 20000 xG
Graduazioni Da 0.1 a 1.5 ml
Product Type Microcentrifuge Tube
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.