Learn More
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock
Codice prodotto. 12034598 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Ambra
Arancione
Assortiti
Blu
Giallo
Rosso
Spettro
Trasparente
Verde
Viola
Sterilità:
Non-sterile
Prodotto sterile
Imballaggio:
250 provette Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola
500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità Imballaggio Dimensione della confezione
12034598 Trasparente Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
11311934 Blu Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
11301934 Assortiti Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
12659585 Trasparente Prodotto sterile 250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 250
11321934 Verde Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
12538047 Spettro Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
11331934 Arancione Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
11341934 Rosso Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
11371934 Giallo Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
11351934 Viola Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
11341984 Trasparente Non-sterile 250 provette Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione pezzi 250
11361934 Ambra Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 12034598 Fornitore Axygen™ N. del fornitore MCT200C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.05€
    24.70€ / pezzi 500
    Risparmia 2.35€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Garantisce una tenuta efficace durante la centrifugazione. Le microprovette con tappo a scatto Axygen™ MaxyClear da 2.0 ml sono caratterizzate da un'eccellente visibilità e da un foro per accedere al campione mediante una siringa. Disponibili in una grande varietà di colori. Disponibili in opzione Maxymum Recovery™ e sterile.
Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes are available in a variety of colors. Axygen Maxymum Recovery™ surface and sterile options are also available. SnapLock microcentrifuge tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling. Each cap features a piercing port in the center of the cap. Microcentrifuge tubes with no caps are available for some sizes.
  • 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL clear microcentrifuge tubes are boil proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Co-polymer tubes offer exceptional strength and chemical resistance. Not to be autocalvable or boil-proof.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Color - Assorted: Each pack contains a mixture of blue, green, violet, orange, red, and yellow.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Color - Spectrum: 2 packs each of blue, green, orange, red, and yellow.
Certifications
Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi ed endotossine ai fini della totale integrità del campione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
Incrementi 0.25 ml
N. per confezione 500/Pk.
Imballaggio 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
Tipo di chiusura Snap Cap
RCF max 20000 x g
Graduazioni Da 0.1 a 2 ml
Product Type Provette per microcentrifuga