Learn More
Ohaus™ MB120 Moisture Analyzer
Codice prodotto. 15535029 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
USB host x 2USB deviceRS232
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
15535029 USB host x 2USB deviceRS232 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15535029 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30241169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5415.00€
    3952.17€ / pezzi 1
    Risparmia 1462.83€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Measures moisture content with increased precision and efficiency.
  • Easily analyze specific material samples and determine the optimum drying temperature
  • 100 methods library makes testing faster
  • Store up to 1000 results for all methods for statistical analysis
  • Set up and lock temperature settings and methods parameters with admin access
  • Features wide, bright touchscreen display and intuitive menu navigation for fast, accurate moisture analysis
  • Fast infrared halogen heating technology
  • Uniform drying for precise, repeatable results
  • Flexible and powerful
  • Four drying profiles to ensure accuracy: Fast, Standard, Ramp, Step
  • Shut-Off criteria for automatic test completion
  • Features pan handler and removable parts for convenient maintenance
Certifications
CE, UL listed, CSA approved and FCC approved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Modello MB120
Uscite RS232, USB device, USB host
Ripetibilità 0.05% (3g sample), 0.015% (10g sample)
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 90 mm
Dimensioni (L x P x A) 355.00 x 211.00 x 180.000 mm
Requisiti elettrici 120/240 VAC 50/60 Hz
Leggibilità 0.01%/0.001 g
Tipo di display Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA
Tipo di collegamento USB host x 2USB deviceRS232
Profondità (sistema metrico) 355.00 mm
Descrizione Moisture Analyzer, MB120
Frequenza 50/60 Hz
Altezza (sistema imperiale) 7.09 in.
Altezza (sistema metrico) 180.000 mm
Intervallo di umidità Moisture: 0.01% to 100%
Lunghezza (sistema imperiale) 13.98 in.
Lunghezza (sistema metrico) 355.00 mm
Peso netto (sistema imperiale) 11.530 lb.
Peso netto (sistema metrico) 5.230 kg
Dimensione campione 0.500 g to 120.000 g
Temperature Range (Metric) 40°C to 230°C
Tensione 120 VAC or 240 VAC
Larghezza (sistema imperiale) 8.31 in.
Larghezza (sistema metrico) 211.00 mm