Learn More
Ohaus™ MB27 Basic Moisture Analyzer
Codice prodotto. 16100881 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Model: MB27
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16100881 Model: MB27
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16100881 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30251541
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
L'analizzatore MB27 fornisce una determinazione precisa del contenuto di umidità a un valore imbattibile. L'analizzatore MB27 offre determinazione dell'umidità per qualsiasi budget.
  • Con un'accuratezza di 0,001 g/0,01%, l'analizzatore di umidità MB27 è adatto alla maggior parte delle applicazioni.
  • Il riscaldamento alogeno e la doppia taratura peso-temperatura forniscono risultati rapidi e affidabili.
  • Design intuitivo con tasti a sfioramento per un facile utilizzo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Modello MB27
Dimensioni (L x P x A) 280.00 x 165.00 x 127.000 mm
Tipo di display LCD, retroilluminazione
Tipo di collegamento RS232 (included)
Capacità 90 g
Peso netto (sistema metrico) 0.177 kg
Peso (sistema metrico) 2.800 kg