Learn More
OHAUS™ MB32 Moisture Analyzer
Codice prodotto. 30158523 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
90 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
30158523 90 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30158523 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30971922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00€
    1606.17€ / pezzi 1
    Risparmia 598.83€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Moisture Analyzer ideal for routine moisture testing.
The new OHAUS MB32 features a redesigned housing with stronger material, innovative carbon fiber heating technology and an upgraded load cell for enhanced durability and performance. The easy-to-use MB32 is the perfect choice for routine moisture testing.
Unique Features:
  • An LCD with second line display, navigation knob, and intuitive operation system makes for convenient routine moisture testing.
  • The new carbon fiber heating technology and upgraded loadcell shortens analysis time, saves power and keeps results accurate and consistent.
  • Robust, slim design with a strong housing ensures MB32's durability even in harsh environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervalli di misurazione (gas o vapore) 0.5% to 100%
Memoria 2 Methods
Modello MB32
Ripetibilità 0.02% (10 g sample), 0.15% (3 g sample)
Temporizzatore 3 Auto, Manual, Timed
Include Pan Handle, In-use Cover, Sample Pans, Glass Fiber Pads
Materiale PBT Housing
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 90 mm
Dimensioni (L x P x A) 35 x 21 x 14 cm
Warranty 2 Years
Leggibilità 1 mg/0.01%
Tipo di display LCD
Tipo di collegamento RS232, USB Device
Profondità (sistema metrico) 352 mm
Capacità 90 g
Da utilizzare con (applicazione) Education, Food, Industrial, Laboratory, Pharmacy
Frequenza 50/60 Hz
Dimensione campione 90 g
Temperature Range (Metric) 40°C to 180°C
Tipo Moisture Analyzer
Tensione 240 V
Peso (sistema metrico) 4 kg
Operating Limit Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
Legal for Trade No