Learn More
Epredia™ Lama per microtomo monouso MB35 Premier, angolo di taglio 34°
Codice prodotto. 11992345 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profilo:
bassa
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profilo Dimensione della confezione
11992345 bassa pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11992345 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 3050835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    165.66€ / pezzi 50
    Risparmia 47.34€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Uso della lama per microtomi monouso Epredia™ MB35 Premier per applicazioni di sezionamento di routine.
  • Profilo basso
  • Maggiore durata
Specifiche del prodotto:
  • Lun x Lar: 80 x 8 mm (31.5 x 3.125 pollici)
  • Spessore: 0.25 mm (0.01 pollici)
  • Angolo di taglio: 35°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Low Profile Blade
Profilo bassa
Da utilizzare con (applicazione) Best for routine sectioning applications
Monouso Sì
Angolo di taglio 35°
Spessore (sistema imperiale) 0.01 in.
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm