Learn More
Ohaus™ MB90 Moisture Analyzer
Codice prodotto. 15545029 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MB90 Moisture Analyzer
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15545029 MB90 Moisture Analyzer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15545029 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30241168
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Measures moisture content with increased precision and efficiency.
  • Easily analyze specific material samples and determine the optimum drying temperature
  • 100 methods library makes testing faster
  • Store up to 1000 results for all methods for statistical analysis
  • Set up and lock temperature settings and methods parameters with admin access
  • Features wide, bright touchscreen display and intuitive menu navigation for fast, accurate moisture analysis
  • Fast infrared halogen heating technology
  • Uniform drying for precise, repeatable results
  • Flexible and powerful
  • Features pan handler and removable parts for convenient maintenance
Certifications
CE, UL listed, CSA approved and FCC approved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Modello MB90
Uscite RS232, USB device, USB host
Ripetibilità 0.18% (3g sample), 0.02% (10g sample)
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 90 mm
Dimensioni (L x P x A) 355.00 x 211.00 x 180.000 mm
Requisiti elettrici 120/240 VAC 50/60 Hz
Leggibilità 0.01%/0.001 g
Tipo di display Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA
Tipo di collegamento USB host x 2USB deviceRS232
Profondità (sistema metrico) 355.00 mm
Descrizione Moisture Analyzer, MB90-EU
Frequenza 50/60 Hz
Altezza (sistema imperiale) 7.09 in.
Altezza (sistema metrico) 180.000 mm
Intervallo di umidità Moisture: 0.01% to 100%
Lunghezza (sistema imperiale) 13.98 in.
Lunghezza (sistema metrico) 355.00 mm
Peso netto (sistema imperiale) 11.530 lb.
Peso netto (sistema metrico) 5.230 kg
Dimensione campione 0.500 g to 120.000 g
Temperature Range (Metric) 40°C to 200°C
Tensione 120 VAC or 240 VAC
Larghezza (sistema imperiale) 8.31 in.
Larghezza (sistema metrico) 211.00 mm