Learn More
MBD, 98%
Codice prodotto. 10015810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10015810 1 g Bottiglia in vetro 1g
11966831 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10015810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 413540010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 33984-50-8 | C14H12N4O4 | 300.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33984-50-8
Formula molecolare C14H12N4O4
Molecular Weight (g/mol) 300.26
InChI Key IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-methoxybenzylamino-7-nitrobenzofurazan, 4-4-methoxybenzylamino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, mbd, 7-p-methoxybenzylamino-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro, benzofurazan, 4-p-methoxybenzyl amino-7-nitro, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
PubChem CID 99555
IUPAC Name N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C3=NON=C23)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico MBD
Punto di fusione 176.0°C to 180.0°C
Colore Orange to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 300.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder