Learn More
MBL™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper
Codice prodotto. 12010733
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Altezza (sistema metrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Altezza (sistema metrico) unitSize
12010733 1000 mL 24/29 300 mm pezzi 2
11910326 100 ml 14/23 170 mm pezzi 5
12000713 10 mL - 90 mm pezzi 5
11371925 2000 mL 29/32 370 mm Pezzo
12643282 200 mL 14/23 210 mm pezzi 5
12020713 20 mL 10/19 110 mm pezzi 5
12060723 250 mL 14/23 220 mm pezzi 2
12633282 25 mL 10/19 110 mm pezzi 5
11381925 5000 ml 34/35 475 mm Pezzo
12653282 500 mL 19/26 260 mm pezzi 2
11900326 50 mL 12/21 140 mm pezzi 5
12623282 5 mL 10/19 70 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 12010733 Fornitore MBL N. del fornitore FRD180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Complies with ISO 1042 and DIN 12664. MBL™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper are manufactured from chemically resistant borosilicate glass.
  • Finely calibrated to Class A tolerances
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Conformity 'H' certified
  • Inscriptions in blue enamel
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Batch certificate available to download online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Classe A, ISO 1042, DIN 12664, con certificato di conformità 'H'
Materiale chiusura Polietilene
Descrizione Blue enamel inscriptions
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Tolleranza ±0.4 ml
Graduated Iscrizioni in smalto blu
Classe Classe A
Dimensione chiusura 24/29