Learn More
MBL™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper
Description
- Finely calibrated to Class A tolerances
- Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
- Conformity 'H' certified
- Inscriptions in blue enamel
- Supplied with polyethylene stopper
- Batch certificate available to download online
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | Classe A, ISO 1042, DIN 12664, con certificato di conformità 'H' |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Descrizione | Blue enamel inscriptions |
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Tolleranza | ±0.04 ml |
| Graduated | Iscrizioni in smalto blu |
| Classe | Classe A |
| Dimensione chiusura | 10/19 |