missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Matraccio volumetrico in vetro borosilicato MBL™

Codice prodotto. 12643022
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12643022 50 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12643022 Fornitore MBL N. del fornitore FRD028P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance

  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance
  • Inscriptions in blue enamel
  • Polyethylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664
Materiale chiusura Polietilene
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.