Learn More
MBL™ Type 1 Class AS, Works Certified Graduated Pipettes
Manufactured from soda-lime glass with tooled jets
24.65€ - 53.95€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 835 |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Graduato | Yes |
Tipo | Pipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12597127
|
MBL
PRA780ASWC |
1 mL |
24.65€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12521748
|
MBL
PRA788ASWC |
25 mL |
53.95€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12568087
|
MBL
PRA782ASWC |
2 mL |
28.25€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12507137
|
MBL
PRA784ASWC |
5 mL |
29.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Calibrated to deliver from zero at top to any graduation line down to shoulder
- Each pipette is calibrated to deliver with waiting time of +5s
- Supplied with calibration certificate showing actual volume dispensed and providing traceability to national standards
- Manufactured from soda-lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times
- Graduations in permanent amber stain which resists aggressive washing solution
Specifica
ISO 835 | |
Soda Lime Glass | |
Yes | |
Pipette |