Learn More
Pipette di classe AS tipo 1 in vetro graduate MBL™
Codice prodotto. 11389653
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Graduazioni:
0.01 ml
0.02 ml
0.05 ml
0.1 ml
0.1 ml
Colore:
Arancione
Giallo
Nero
Rosso
Verde
Tolleranza:
±
±0.007 ml
±0.03 ml
±0.050 ml
±0.10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Colore Tolleranza unitSize
11389653 10 mL 0.1 ml Arancione ±0.050 ml pezzi 2
11399653 25 mL 0.1 ml Verde ±0.10 ml pezzi 2
11359653 1 mL 0.01 ml Giallo ±0.007 ml pezzi 2
11369653 2 mL 0.02 ml Nero ± pezzi 2
11379653 5 mL 0.05 ml Rosso ±0.03 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11389653 Fornitore MBL International N. del fornitore PRA776AS
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per pipettaggi di precisione. Le pipette in vetro soda-calcico MBL™ di classe AS tipo 1 presentano delle graduazioni color ambra permanenti. Le pipette tipo 1 sono contrassegnate da uno zero sulla parte superiore.
  • Complies with ISO 835
  • Calibrated to deliver from zero at the top to any graduation line down to the shoulder
  • Graduations in permanent amber stain which resists aggressive washing solutions
  • Each pipette is calibrated to deliver with a +5s waiting time
  • Manufactured from soda lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrato
Certificazione/Conformità ISO 835
Materiale Vetro sodico-calcico
Graduato
Graduazioni 0.1 ml
Tolleranza ±0.050 ml
Colore Arancione
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo Pipetta