Learn More
Pipette di classe AS tipo 2 in vetro graduate MBL™
Per pipettaggi di precisione. La pipetta in vetro soda-calcico MBL™ di classe AS tipo 2 presenta delle graduazioni color ambra permanenti.
11.20€ - 20.40€
Specifica
Calibrato | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 835:2007 |
Materiale | Soda Lime Glass |
Graduato | Sì |
Tipo | Classe AS |
Codice del prodotto | Marca | Graduazioni | Tolleranza | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Graduazioni | Tolleranza | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11339663
|
MBL
PRA816AS |
0.1 ml | ±0.05 ml | 10 mL |
13.55€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11349663
|
MBL
PRA818AS |
0.1 ml | ±0.1 ml | 25 mL |
20.40€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11329663
|
MBL
PRA814AS |
0.05 ml | ±0.03 ml | 5 mL |
12.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11309663
|
MBL
PRA810AS |
0.01 ml | ±0.007 ml | 1 mL |
11.20€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11319663
|
MBL
PRA812AS |
0.02 ml | ±0.01 ml | 2 mL |
13.65€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Beschreibung
- Conformi a ISO 835
- Calibrate per l'erogazione da qualsiasi linea di graduazione fino allo zero sul getto
- Graduazioni color ambra permanenti resistenti alle soluzioni di lavaggio aggressive
- Ciascuna pipetta è calibrata per l'erogazione con un tempo di attesa di +5 secondi
- Prodotte in vetro soda-calcico con getti lavorati per una resistenza maggiore e per assicurare tempi di erogazione corretti
Spezifikation
Sì | |
Soda Lime Glass | |
Classe AS |
DIN EN ISO 835:2007 | |
Sì |