Learn More
Pipette di classe AS in vetro con una marcatura MBL™ con certificazione
Codice prodotto. p-8002357
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolleranza:
±
±0.008 ml
±0.015 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
Colore:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Accuracy:
±0.008 ml
±0.015mL
±0.01mL
±0.02mL
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tolleranza Colore Accuracy Dimensione della confezione
12424701 100 ml ±0.08 ml Giallo ±0.08 ml pezzi 2
12424691 10 ml ±0.02 ml Rosso ±0.02mL pezzi 2
12444691 15 ml ±0.03 ml Verde ±0.03 ml pezzi 2
12464681 1 ml ±0.008 ml Blu ±0.008 ml pezzi 2
12484691 25 ml ±0.03 ml Blu ±0.03 ml pezzi 2
12464691 20 ml ±0.03 ml Giallo ±0.03 ml pezzi 2
12484681 2 ml ± Arancione ±0.01mL pezzi 2
12404701 50 ml ±0.05 ml Rosso ±0.05 ml pezzi 2
12404691 5 ml ±0.015 ml Bianco ±0.015mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12424701 Fornitore MBL International N. del fornitore PRA756ASWC
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro soda-calcico con robusti getti lavorati per una resistenza maggiore e per assicurare tempi di erogazione corretti. Le pipette classe AS in vetro con una marcatura MBL™ con certificazione includono graduazioni color ambra permanenti fuse nel vetro che assicurano la massima resistenza a soluzioni detergenti aggressive.
Manufactured from soda lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times. MBL™ One Mark Class A S Glass Pipets with Certification include markings in permanent amber stain which are fused into the glass to ensure resistance to aggressive cleaning solutions.
  • Complies with ISO 648 and DIN 12691
  • Calibrated for delivery with +5s waiting time
  • Each pipette coded with individual serial number
  • Supplied with calibration certificate which allows traceability to National Standards
  • Markings in permanent amber stain which are fused into the glass ensuring highest resistance to aggressive cleaning solutions
  • Manufactured from soda lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.08 ml
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità ISO 648, DIN 12691, certificato di calibrazione
Classe Classe AS
Materiale Vetro sodico-calcico
Graduato
Colore graduazione Amber
Quantità 2 conf.
Tolleranza ±0.08 ml
Colore Giallo
Volume (sistema metrico) 100 ml
Tipo Bulb Pipet