Learn More
Pipette di classe AS in vetro con una marcatura MBL™
Codice prodotto. 11319653
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolleranza:
±
±0.008 ml
±0.015 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
Colore:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Accuracy:
±0.008 ml
±0.015mL
±0.01mL
±0.02mL
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tolleranza Colore Accuracy Dimensione della confezione
11319653 20 ml ±0.03 ml Giallo ±0.03 ml pezzi 2
11349653 100 ml ±0.08 ml Giallo ±0.08 ml pezzi 2
11309653 15 ml ±0.03 ml Verde ±0.03 ml pezzi 2
11399643 10 ml ±0.02 ml Rosso ±0.02mL pezzi 2
11369643 1 ml ±0.008 ml Blu ±0.008 ml pezzi 2
11329653 25 ml ±0.03 ml Blu ±0.03 ml pezzi 2
11379643 2 ml ± Arancione ±0.01mL pezzi 2
11389643 5 ml ±0.015 ml Bianco ±0.015mL pezzi 2
11339653 50 ml ±0.05 ml Rosso ±0.05 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11319653 Fornitore MBL International N. del fornitore PRA730AS
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro soda-calcico a norma ISO 648 e DIN 12691. Le pipette classe AS in vetro con una marcatura MBL™ sono calibrate per l'erogazione e includono graduazioni color ambra permanenti.
Manufactured from soda lime glass and complies with ISO 648 and DIN 12691. MBL™ One Mark Class A S Glass Pipets are calibrated for delivery and include markings in permanent amber stain.
  • Complies with ISO 648 and DIN 12691
  • Calibrated for delivery
  • Printed with batch code for downloadable batch certificate
  • Markings in permanent amber stain
  • Class AS with +5s waiting time
  • Manufactured from soda lime glass with robust tooled jets
Specifica
Accuracy ±0.03 ml
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità ISO 648, DIN 12691
Classe Classe AS
Materiale Vetro sodico-calcico
Graduato Sì
Colore graduazione Amber
Quantità 2 conf.
Tolleranza ±0.03 ml
Colore Giallo
Volume (sistema metrico) 20 ml
Tipo Bulb Pipet