Learn More
Pipette di classe B in vetro con una marcatura MBL™
Description
- Complies with ISO 648 and DIN 12690
- Calibrated for delivery
- Manufactured from soda lime glass with tooled jets to reduce breakage
- Markings in permanent amber stain which are diffused into the surface of the glass for increased chemical resistance
Specifications
Specifications
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | ISO 648, DIN 12690 |
| Classe | Classe B |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Colorante ambra |
| Quantità | 5 conf. |
| Tolleranza | ± |
| Colore | Giallo |
| Volume (sistema metrico) | 20 ml |
| Show More |