Learn More
Pipette di classe B in vetro con una marcatura MBL™
Descrizione
- Complies with ISO 648 and DIN 12690
- Calibrated for delivery
- Manufactured from soda lime glass with tooled jets to reduce breakage
- Markings in permanent amber stain which are diffused into the surface of the glass for increased chemical resistance
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | ISO 648, DIN 12690 |
| Classe | Classe B |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Colorante ambra |
| Quantità | 5 Pack |
| Tolleranza | ±0.1 ml |
| Colore | Rosso |
| Volume (sistema metrico) | 50 ml |
| Vedi altri risultati |