Learn More
Pipette di classe AS in vetro con due marcature MBL™
Descrizione
- Complies with ISO 648 and DIN 12691
- Calibrated for delivery
- Printed with batch code for downloadable batch certificate
- Class AS with +5s waiting time
- Features a safety bulb at the top of the pipet's tube
- Manufactured from soda lime glass with robust tooled jets and permanent amber stain
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | ISO 648, DIN 12691 |
| Classe | Classe AS |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Amber |
| Quantità | 2 conf. |
| Tolleranza | ±0.03 ml |
| Volume (sistema metrico) | 25 mL |
| Tipo | Pipetta |