Learn More
Burette in vetro borosilicato di Classe B Burette con parte superiore a imbuto con scanalature MBL Volumetrics™
Codice prodotto. 12035362
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12035362 25 mL Pezzo
12134262 50 mL Pezzo
12184252 10 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12035362 Fornitore MBL International N. del fornitore BRB075P
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass. Complies with ISO 385. MBL™ Borosilicate Glass Class B Buret with Fluted Fitted Funnel Top makes filling easier and safer. Includes grease-free PTFE stopcock with 1.5mm bore. Graduations are marked in easy to
  • Complies with ISO 385
  • 10mL, 25mL and 50mL sizes are available fitted with funnel top to make filling easier and safer
  • Grease-free PTFE stopcock with 1.5mm bore
  • Graduations in easy to read blue enamel
  • Manufactured from borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 620 mm
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.1 mL
Include Grease-Free PTFE Stopcock with 1.5 mm Bore
Bilancia Blue
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo Volumetric Buret
Class Class B
Certificazione/Conformità ISO 385