Learn More
MBL Volumetrics™ Buretta di classe B in vetro borosilicato con chiavetta in vetro MBL Volumetrics™
Descrizione
- Complies with ISO 385
- 1.5mm Key bore
- Replacement keys are available in the event of loss or damage - keys are fully interchangeable
- Graduations in easy to read blue enamel
- Manufactured from borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 820 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 745 mm |
| Bilancia | Smalto blu |
| Materiale del rubinetto | Vetro |
| Tolleranza | ±0.1 mL |
| Tipo | Buretta |
| Class | Classe B |
| Vedi altri risultati |