Learn More
Buretta di classe B in vetro borosilicato con chiavetta in vetro MBL Volumetrics™
Codice prodotto. 12411567
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12411567 100 mL Pezzo
12491557 25 mL Pezzo
12481557 10 mL Pezzo
12401567 50 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12411567 Fornitore MBL International N. del fornitore BRB060P
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. Buretta in vetro borosilicato MBL Volumetrics™ di Classe B con chiavetta in vetro conforme agli standard ISO 385. Chiavette di ricambio intercambiabili disponibili in caso di perdita o danno. Le graduazioni in smalto blu consentono una facile valutazione del volume.
  • Complies with ISO 385
  • 1.5mm Key bore
  • Replacement keys are available in the event of loss or damage - keys are fully interchangeable
  • Graduations in easy to read blue enamel
  • Manufactured from borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Lunghezza (sistema metrico) 870 mm
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.2 mL
Altezza (sistema metrico) 825 mm
Bilancia Blue
Materiale del rubinetto Glass
Tolleranza ±0.05 mL
Tipo Volumetric Buret
Class Class B
Certificazione/Conformità ISO 385