Learn More
MBL™ Borosilicate Glass Class B Burette
Codice prodotto. 12025362
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12025362 25 mL Pezzo
12114262 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12025362 Fornitore MBL™ N. del fornitore BRB074P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.68€
    35.83€ / pezzi 1
    Risparmia 6.85€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass. Complies with ISO 385. MBL™ Borosilicate Glass Class B Burette includes grease-free PTFE stopcock with 1.5mm bore. Graduations are marked in easy to read blue enamel.
  • Complies with ISO 385
  • Grease-free PTFE stopcock with 1.5mm bore
  • Graduations in easy to read blue enamel
  • Manufactured from borosilicate glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 620 mm
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.1 mL
Include Grease-Free PTFE Stopcock with 1.5 mm Bore
Bilancia Blue
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo Volumetric Buret
Class Class B
Certificazione/Conformità ISO 385