Learn More
MBL™ PTFE Stopcock Modular Class B Burette
Codice prodotto. 12441567
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12441567 25 mL Pezzo
12451567 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12441567 Fornitore MBL International N. del fornitore BRB264P
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass and with funnel top to make filling easier and safer
  • Complies with ISO 385
  • With funnel top to make filling easier and safer
  • PTFE stopcock for grease-free performance
  • Easy to read blue enamel graduations
  • Modular design with detachable burette tube, stopcock and jet for easy replacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.1 mL
Bilancia Blue
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo Volumetric Buret
Certificazione/Conformità ISO 385