Learn More
Buretta Sofnol Autozero di classe B MBL Volumetrics™
Codice prodotto. 12461557
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12461557 20 ml Pezzo
12451557 10 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12461557 Fornitore MBL N. del fornitore BRB006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a norma ISO 385. La buretta con valvola a pressione e azzeramento automatico classe B MBL™ è facile da riempire e si azzera automaticamente. Spremere il flacone in polietilene per riempire la buretta, rilasciare la pressione per consentire al liquido in eccesso di tornare nel flacone e azzerare la buretta. Le graduazioni in smalto blu permettono una facile lettura e valutazione del volume. Include
Manufactured from borosilicate glass and complies with ISO 385 standards. MBL™ Class B Autozero Pinch Clip Buret provides easy filling and automatic zero. Squeeze the polyethylene bottle to fill buret, release pressure to allow excess liquid to
  • Complies with ISO 385
  • Easy filling and automatic zero - Squeeze the polyethylene bottle to fill burette - Release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle and set the burette to zero
  • Easy to read blue enamel graduations
  • Manufactured from borosilicate glass
  • With simple rubber tube and pinch valve for low cost replacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 ml
Materiale Vetro borosilicato
Graduazioni 0.1 mL
Da utilizzare con (applicazione) Per analisi dell'acqua
Include Clip a molletta, tubo in gomma, getto e bottiglia serbatoio in polietilene
Bilancia Smalto blu
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo Buretta con azzeramento automatico Sofnol
Class Classe B
Certificazione/Conformità ISO 385