Learn More
MBL Volumetrics™ Glass Graduated Cylinder
Codice prodotto. 11921473
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11921473 500 ml 5 ml pezzi 2
11975406 100 ml 1 ml pezzi 2
11945406 10 ml 0.2 ml pezzi 2
11328064 2000 ml 20 ml Pezzo
11985406 250 ml 2 ml pezzi 2
11990895 1000 ml 10 ml pezzi 2
11955406 25 ml 0.5 ml pezzi 2
11965406 50 ml 1 ml pezzi 2
11348054 5 ml 0.1 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11921473 Fornitore MBL International N. del fornitore CRC213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.81€
    44.91€ / pezzi 2
    Risparmia 8.90€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. I cilindri graduati in vetro MBL Volumetrics™ sono una scelta affidabile per misurare liquidi e soluzioni in laboratorio.
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. MBL Volumetrics™ Glass Graduated Cylinders are a reliable choice for measuring liquids and solutions in the laboratory.
Features
  • Easy to read graduations in blue enamel
  • Sturdy hexagonal foot
  • Complies with ISO 4788
Specifications
Tolleranza ±5 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Da utilizzare con (applicazione) Measuring Liquids and Solutions in the Laboratory
Altezza (sistema metrico) 365 mm
Bilancia Smalto blu
Graduazioni 5 ml
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Forma Round
Product Type Graduated Cylinder