Learn More
MBL Volumetrics™ Glass Graduated Cylinder
Codice prodotto. 11955406
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11955406
Marca: MBL CRC204
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. I cilindri graduati in vetro MBL Volumetrics™ sono una scelta affidabile per misurare liquidi e soluzioni in laboratorio.
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. MBL Volumetrics™ Glass Graduated Cylinders are a reliable choice for measuring liquids and solutions in the laboratory.
Features
  • Easy to read graduations in blue enamel
  • Sturdy hexagonal foot
  • Complies with ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Forma Round
Tipo Graduated Cylinder
Tolleranza ±0.5 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Da utilizzare con (applicazione) Measuring Liquids and Solutions in the Laboratory
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Bilancia Smalto blu
Graduazioni 0.5 ml