Learn More
MBL Volumetrics™ Glass Graduated Cylinder
Descrizione
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. MBL Volumetrics™ Glass Graduated Cylinders are a reliable choice for measuring liquids and solutions in the laboratory.
Features
- Easy to read graduations in blue enamel
- Sturdy hexagonal foot
- Complies with ISO 4788
Specifica
Specifica
| Tolleranza | ±10 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Certificazione/Conformità | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Classe | Classe B |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measuring Liquids and Solutions in the Laboratory |
| Altezza (sistema metrico) | 465 mm |
| Bilancia | Smalto blu |
| Graduazioni | 10 ml |
| Tipo di base | Hexagonal |
| Vedi altri risultati |