Learn More
Mc-MMAE, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466788
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16466788 10 mg 10mg
16439337 5 mg -
16431549 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16466788 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15741
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
MedChemExpress Mc-MMAE is a protective group (maleimidocaproyl)-conjugated monomethyl auristatin E (MMAE), which is a potent tubulin inhibitor. Mc-MMAE is a drug-linker conjugate for ADC.
Mc-MMAE is a protective group (maleimidocaproyl)-conjugated monomethyl auristatin E (MMAE), which is a potent tubulin inhibitor. Mc-MMAE is a drug-linker conjugate for ADC.
Specifica
Materiale o nome chimico Mc-MMAE
CAS 863971-24-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C49H78N6O10
Quantità 10 mg
Sinonimo Maleimidocaproyl-monomethylauristatin E
Informazioni di solubilità DMSO : 180 mg/mL (197.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1N(CCCCCC(N(C)[C@H](C(N[C@@H](C(C)C)C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N2[C@H]([C@H](OC)[C@H](C(N[C@@H]([C@H](C3=CC=CC=C3)O)C)=O)C)CCC2)=O)OC)C)=O)=O)C(C)C)=O)C(C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 911.18
Peso formulazione 911.18
Percent Purity 96.47%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only