Learn More
Bibby Scientific™ MC227 1-Way Heating Controller
Codice prodotto. 11502724
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12.5mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11502724 12.5mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11502724 Fornitore Bibby Scientific™ N. del fornitore 3622300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00€
    448.68€ / pezzi 1
    Risparmia 79.32€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12.5mm
Profondità (sistema metrico) 115 mm
Dimensioni (L x P x A) 115 x 120 x 80mm
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230V, 50/ 60 Hz, 2300W
Modello MC227
Dettagli alimentazione 1w
Wattage 2300w
Peso (sistema metrico) 0.82Kg
Larghezza (sistema metrico) 120mm
Product Type 1-way Heating Controller
Frequenza 50/60 Hz