Learn More
MCC Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18604428 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantità:
25 μL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Packungsgröße
18604428 0.1 mL 0.10mL
18661979 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604428 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP248671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.52€
    611.10€ / 0.1mL
    Risparmia 96.42€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MCC Polyclonal antibody specifically detects MCC in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigene MCC
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulazione PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias gene colorectal mutant cancer protein, DKFZp762O1615, FLJ38893, FLJ46755, MCC1, mutated in colorectal cancers, Protein MCC
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VQELVSALERLTKSSEIRHQQSAEFVNDLKRANSNLVAAYEKAKKKHQNKLKKLESQMMAMVERHETQVRMLKQRIALLEEENSRPHTNETS
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4163
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.