Learn More
Novus Biologicals™ MCF-7 Whole Cell Lysate
Codice prodotto. 18093549 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18093549 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18093549 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP2039640.1MG
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MCF7 (Human Breast Adenocarcinoma) whole breast cell lysate 2mg/mL supplied in SDS sample buffer containing 5% Beta-mercaptoethanol. Growth media: ATCC medium. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.
The MCF-7 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue MCF-7
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione Supplied in SDS sample buffer containing 5% Beta-mercaptoethanol.
Test di specificità MCF7 (Human Breast Adenocarcinoma)
Specie ospite Human
Concentrazione 2 mg/mL
Content And Storage Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.