missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCHR1 antagonist 2, MedChemExpress

Codice prodotto. 16495677
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495677 5 mg 5mg
16472938 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16495677 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100321
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress MCHR1 antagonist 2 is an antagonist of melanin concentrating hormone receptor 1, with an IC50 of 65 nM; MCHR1 antagonist 2 also inhibits hERG, with an IC50 of 4.0 nM in IMR-32 cells.

MCHR1 antagonist 2 is an antagonist of melanin concentrating hormone receptor 1, with an IC50 of 65 nM

Specifica

Materiale o nome chimico MCHR1 antagonist 2
CAS 863115-70-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H21FN2O5
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (23.56 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with HCl)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC(F)=CC=C2O1)=O)NC3CCN(CC4=CC=C(OCO5)C5=C4)CC3
Molecular Weight (g/mol) 424.42
Peso formulazione 424.42
Percent Purity 98.06%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.