missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Mcl-1 Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18488081 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18488081 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18488081 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP190006PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 4170
Peso molecolare 25 kDa
Quantità 0.1 mL
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene bcl2-L-3, BCL2L3MGC104264, Bcl-2-like protein 3, Bcl-2-related protein EAT/mcl1, EAT, induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1, Mcl-1, mcl1/EAT, MCL1-ES, MCL1L, MCL1S, MGC1839, myeloid cell leukemia ES, myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related), TM
Simbolo del gene MCL1
Inhibitor Properties This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-90006. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL.
Research Category Apoptosis, Cancer, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine Mcl-1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.