Learn More
Mcl1-IN-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497136
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16497136 100 mg 100mg
16429657 5 mg 5mg
16427118 10 mg 10mg
16403157 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16497136 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16669
MedChemExpress Mcl1-IN-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1) (IC50=2.4 μM).
Mcl1-IN-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1) (IC50=2.4 μM).
Specifica
Materiale o nome chimico Mcl1-IN-1
CAS 713492-66-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H18ClN3O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.72 mM)
SMILES O=C(O)COC1=CC=CC=C1C(NC2=NC=CC=C2)C3=C(O)C4=NC=CC=C4C(Cl)=C3
Molecular Weight (g/mol) 435.86
Peso formulazione 435.86
Percent Purity 98.4%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only