Learn More
MCM7 Antibody (MCM7/2756R), PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606938 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606938 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606938 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308404PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
MCM7 Monoclonal antibody specifically detects MCM7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MCM7
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone MCM7/2756R
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene CDC47 homolog, CDC47P85MCM, DNA replication licensing factor MCM7, EC 3.6.4.12, homolog of S. cerevisiae Cdc47, MCM2PNAS146, MCM7 minichromosome maintenance deficient 7 (S. cerevisiae), minichromosome maintenance complex component 7, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 7, minichromosome maintenance deficient 7, P1.1-MCM3, P1CDC47
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fragment of human MCM7 (aa195-319) (Uniprot: P33993)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4176
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus